Få mere at vide
3,4-Difluorosalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322049
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322049 1 g 1g
15463367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26088.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189283-51-0
Molekylær formel C7H4F2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.103
MDL nummer MFCD03428564
InChI nøgle GWOOBUWKTOCYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorosalicylic acid, benzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy, 3,4-difluoro-2-hydroxy-benzoic acid, acmc-20anf8, 3,4-difluoro-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluro-2-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy benzoic acid, 3,4-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzoic acid
PubChem CID 2758286
IUPAC navn 3,4-difluor-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorosalicylic acid
Smeltepunkt 177°C to 179°C
Mængde 1 g
Formel vægt 174.1
Procent renhed 98%