Få mere at vide
3',4'-difluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413487
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413487 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11413487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17257.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 23384-72-7 | C9H8F2O | 170,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Difluoropropiophenone
CAS 23384-72-7
Kogepunkt 64 °C til 65 °C (1,8 mmHg)
Molekylær formel C9H8F2O
Brydningsindeks 1.488
MDL nummer MFCD00015505
Mængde 5 g
Beilstein 2088650
Synonym 1-3,4-difluorophenyl propan-1-one, 3',4'-difluoropropiophenone, 3,4-difluoropropiophenone, propiophenone, 3',4'-difluoro, 1-propanone, 1-3,4-difluorophenyl, acmc-1cgp0, ksc551g8r, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone #
InChI nøgle FSZOBSMJJFHVCQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
IUPAC navn 1-(3,4-difluorphenyl)propan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 170.16
PubChem CID 520050
Formel vægt 170.16
Procent renhed 97%