Få mere at vide
3,4-difluorphenylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10604755 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10604755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399511000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Difluorophenylmagnesium bromide
Navn note 0,5M-løsning i THF
CAS 90897-92-0, 109-99-9
CAS min % 9.01, 86.49
CAS Max % 13.51, 90.99
Farve Brun til gul
Tæthed 96%5g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H3BrF2Mg
Lineær formel F2C6H3MgBr
MDL nummer MFCD00672004
Mængde 100 mL
Synonym 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-difluorophenyl magnesium, 3,4-difluorophenyl magnesium bromide, c6h3brf2m, wzhavygmkgpnfn-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3,4-difluorophenyl, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle WZHAVYGMKGPNFN-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
IUPAC navn magnesium;1,2-difluorbenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778383
Formel vægt 217.29
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.