Få mere at vide
3,4-difluorphenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3,4-Difluorphenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i 2-MeTHF er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluorophenylmagnesium bromide |
| CAS | 90897-92-0 |
| Molekylær formel | C6H3BrF2Mg |
| MDL nummer | MFCD00672004 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning |
| Synonym | 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-difluorophenyl magnesium, 3,4-difluorophenyl magnesium bromide, c6h3brf2m, wzhavygmkgpnfn-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3,4-difluorophenyl, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| InChI nøgle | WZHAVYGMKGPNFN-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |