Få mere at vide
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrat, 98%, tør vægtbasis.
Artikelnummer. 11349136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349136 5 g 5g
11339136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20271.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 79784-34-2 | C8H4F2O2 | 170,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79784-34-2
Molekylær formel C8H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD01733155
InChI nøgle VZRYIZGMQICGSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12210, 3,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, 3,4-difluorophenylglyoxalhydrate, benzeneacetaldehyde,3,4-difluoro-a-oxo, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
PubChem CID 2782289
IUPAC navn 2-(3,4-difluorphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMIL FC1=CC=C(C=C1F)C(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 85 °C til 90 °C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 5 g
Beilstein 2574671
Formel vægt 170,12 (Vandfri)
Procent renhed 98%