Få mere at vide
3,4-difluorphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407917 5 g 5g
11497907 1 g 1g
11389529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16584.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 658-93-5 | Molekylformel: C8H6F2O2 | Molekylvægt: 172,131 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 658-93-5
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00010002
InChI nøgle YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenylacetic acid, 2-3,4-difluorophenyl acetic acid, 3,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzeneacetic acid, 3,4-difluorophenylaceticacid, pubchem4154, acmc-209nst, ksc355a2l, rarechem al bo 0250
PubChem CID 69571
IUPAC navn 2-(3,4-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 48 °C til 50 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 2577768
Formel vægt 172.13
Procent renhed 98%