Få mere at vide
3,4-Difluoroiodobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10338610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10338610 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10338610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Difluoroiodobenzene
Navn note 99%
CAS 64248-58-4
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.9900g/mL
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H3F2I
Lineær formel IC6H3F2
Brydningsindeks 1.5570 to 1.559
MDL nummer MFCD00044630
Mængde 25g
Specifik vægtfylde 1.99
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI nøgle KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=C(F)C=C(I)C=C1
IUPAC navn 1,2-difluoro-4-iodobenzene
Molekylvægt (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formel vægt 239.99
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluoroiodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.