Få mere at vide
3,4-difluorbenzylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495325
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495325 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15495325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58167.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 307496-34-0 | C7H5BrF2Zn | 272.398 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-difluorbenzylzinkbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrechlorider. Opbevares under tør inder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorobenzylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-34-0
Tæthed 0.98
Molekylær formel C7H5BrF2Zn
MDL nummer MFCD01311420
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive; May form a precipitate
Synonym zinc 2+ ion 3,4-difluorophenyl methanide bromide
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle NXKQWSPHMLPJIC-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1=CC(=C(C=C1)F)F.[Zn+2].[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 272.398
PubChem CID 57371133
Formel vægt 272.4