Få mere at vide
3,4-difluorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10381953 5 g Glasflaske 5g
10699984 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381953 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 384420050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 698-80-6 | C7H5ClF2 | 162.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-80-6
Molekylær formel C7H5ClF2
Molekylvægt (g/mol) 162.56
MDL nummer MFCD00236218
InChI nøgle VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
PubChem CID 2736954
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-1,2-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Difluorobenzyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2C6H3F2
Brydningsindeks 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 162.57
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluorobenzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.