Få mere at vide
3,4-Difluorobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11388025
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388025 25 g 25g
11378025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08188.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76903-88-3 | C7H3ClF2O | 176.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76903-88-3
Molekylær formel C7H3ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 176.55
MDL nummer MFCD00009930
InChI nøgle RPQWXGVZELKOEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro benzoyl chloride, pubchem14796, acmc-209p6r, 3,4 difluorobenzoylchloride, 3,4-diflorobenzoyl chloride, 3,4-difluorobezoyl chloride, 3,4-diflourobenzoyl chloride, ksc494e2f
PubChem CID 2724519
IUPAC navn 3,4-difluorbenzoylchlorid
SMIL FC1=CC=C(C=C1F)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.402
Kogepunkt 185°C to 186°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4177619
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 176.55
Procent renhed 98%