Få mere at vide
3,4-difluorbenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluorobenzotrifluoride |
| Kogepunkt | 103 °C til 104 °C |
| Brydningsindeks | 1.3915 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1950149 |
| Formel vægt | 182.1 |
| Procent renhed | 97% |