Få mere at vide
3,4-Difluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7022900
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11452588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15876.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 455-86-7 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-86-7
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.104
MDL nummer MFCD00011672
InChI nøgle FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-difluoro, 3,4-fifluorobenzoic acid, 3,4-difluoro-benzoic acid, 3,4-dichloropnenol, pubchem1337, acmc-209k3h, 3,4-difluoro benzoic acid, ksc237g8t, rarechem al bo 0269, timtec-bb sbb006721
PubChem CID 99166
IUPAC navn 3,4-difluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 121°C to 124°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2085848
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3,4-Difluorobenzoicacid