Få mere at vide
3,4-difluorbenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429837 1 g 1g
11439837 5 g 5g
11449837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22799.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 168267-41-2 | C6H5BF2O2 | 157.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168267-41-2
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.91
MDL nummer MFCD00807405
InChI nøgle RMGYQBHKEWWTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenyl boronic acid, 3,4-difluorobenzeneboronic acid, 3,4-difluorophenyl boranediol, 3,4-fluorobenzene boronic acid, 3,4-difluorophenylbornic acid, 3,4-difluoro phenylboric acid, 3,4-difluorobenzenebornoic acid, 3,4-difluoro phenylboronic acid, boronic acid, 3,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734337
IUPAC navn (3,4-difluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 7369788
Formel vægt 157.91
Procent renhed 98%