Få mere at vide
3,4-difluorbenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114490 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114490 5 g Glasflaske 5g
10645701 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114490 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 271300050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34036-07-2 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34036-07-2
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.1
MDL nummer MFCD00010328
InChI nøgle JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4-difluoro, pubchem1413, 3,4 difluorobenzaldehyde, 3,4-diflourobenzaldehyde, 3.4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro-benzaldehye, 3,4-difluro-benzaldehyde, acmc-1ajc9, 3, 4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro benzaldehyde
PubChem CID 588088
IUPAC navn 3,4-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Difluorobenzaldehyde
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2900g/mL
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3CHO
Brydningsindeks 1.4990 to 1.5010
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.29
Formel vægt 142.1
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.