Få mere at vide
3,4-difluoranisol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10266240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266240 5 g Glasflaske 5g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10266240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249550050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Difluoroanisole
Navn note 98+%
CAS 115144-40-6
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.2300g/mL
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H6F2O
Lineær formel F2C6H3OCH3
Brydningsindeks 1.4675 to 1.4695
MDL nummer MFCD00010730
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.23
Synonym 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
InChI nøgle DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)F)F
IUPAC navn 1,2-difluor-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 144.12
PubChem CID 568250
Formel vægt 144.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluoroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.