Få mere at vide
3,4-Difluoranisol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluoroanisole |
| Tæthed | 1.214 |
| Flammepunkt | 55 °C (131 °F) |
| Brydningsindeks | 1.468 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 6717610 |
| Formel vægt | 144.12 |
| Procent renhed | 98% |