Få mere at vide
3,4-Difluoroanisole, 98%
Artikelnummer. 11424084
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424084 5 g 5g
11434084 25 g 25g
11444084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12474.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115144-40-6 | C7H6F2O | 144.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115144-40-6
Molekylær formel C7H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 144.121
MDL nummer MFCD00010730
InChI nøgle DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
PubChem CID 568250
IUPAC navn 1,2-difluor-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluoroanisole
Tæthed 1.214
Flammepunkt 55°C (131°F)
Brydningsindeks 1.468
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 6717610
Formel vægt 144.12
Procent renhed 98%