Få mere at vide
3,4-Difluoroaniline, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11407856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407856 5 g 5g
11417856 25 g 25g
11427856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13999.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3863-11-4
MDL nummer MFCD00007761
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluoroaniline
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Tæthed 1.302
Kogepunkt 196°C to 198°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Characteristic
Molekylær formel C4H10N2O2
Brydningsindeks 1.513
Mængde 5 g
FN nummer UN2941
Beilstein 971235
Synonym 4-hydroxybutyric acid hydrazide, 4-hydroxybutanohydrazide, butanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, 4-???butan-1-ol, acmc-1cts6, 4-hydroxybutanoyl hydrazine, 4-hydroxybutanoic acid hydrazide, butanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide
InChI nøgle WOXQFPPKZBOSTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CC(=O)NN)CO
IUPAC navn 4-hydroxybutanehydrazide
Molekylvægt (g/mol) 118.14
PubChem CID 220659
Formel vægt 129.11
Procent renhed ≥98%