Få mere at vide
3',4'-Difluoracetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4'-Difluoroacetophenone |
| Smeltepunkt | 19 °C til 20 °C |
| Tæthed | 1.246 |
| Kogepunkt | 94 °C til 95 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.4916 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2206856 |
| Formel vægt | 156.13 |
| Vis mere |