Få mere at vide
3',4'-Difluoroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11402518
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402518 5 g 5g
11412518 25 g 25g
11422518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15832.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 369-33-5 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-33-5
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.132
MDL nummer MFCD00009891
InChI nøgle VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethanone, 3,4-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluoro-phenyl-ethanone, 3,4,-difluoroacetophenone, 1-acetyl-3,4-difluorobenzene, pubchem3089, acmc-209ipo
PubChem CID 123052
IUPAC navn 1-(3,4-difluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Difluoroacetophenone
Smeltepunkt 19°C to 20°C
Tæthed 1.246
Kogepunkt 94°C to 95°C (13 mmHg)
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4916
Mængde 5 g
Beilstein 2206856
Formel vægt 156.13
Procent renhed 98%