Få mere at vide
3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465027
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15465027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32313.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-60-7
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD09832332
InChI nøgle RNAYJQUWVKDTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-5-methylbenzoic acid, jrd
PubChem CID 20112149
IUPAC navn 3,4-difluoro-5-methylbenzoic acid
SMIL CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 171°C to 175°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%