Få mere at vide
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434147 5 g 5g
15424147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15434147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31548.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 847502-83-4
Molekylær formel C8H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 153.132
MDL nummer MFCD07777154
InChI nøgle LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24820441
IUPAC navn 3,4-difluoro-2-methylbenzonitrile
SMIL CC1=C(C=CC(=C1F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 39°C to 44°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Synonym benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile
Formel vægt 153.13
Procent renhed 98%