Få mere at vide
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile |
| Smeltepunkt | 39°C to 44°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Synonym | benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile |
| Formel vægt | 153.13 |
| Procent renhed | 98% |