Få mere at vide
3,4-Difluoro-2-methylbenzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7082732
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15495037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32326.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3,4-Difluoro-2-methylbenzoic acid, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in medicine field, electronic industry and polymer material.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 157652-31-8
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.13
MDL nummer MFCD07777153
InChI nøgle AGUUCAUQWFAFPR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12137678
IUPAC navn 3,4-difluoro-2-methylbenzoic acid
SMIL CC1=C(C=CC(F)=C1F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Farve Hvid til cremet
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Synonym 3,4-difluoro-2-methylbenzoicacid, 3,4-difluoro-2-methyl-benzoic acid, 3,4-difluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 3,4-difluoro-2-methyl, pubchem8240, benzoic acid,3,4-difluoro-2-methyl
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 172.13
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver