Få mere at vide
3,4-diethoxycyclobut-3-en-1,2-dion, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768243
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10768243 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10372015 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10497554 100 g Ravfarvet glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10768243 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00117EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5231-87-8
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.164
InChI nøgle DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC navn 3,4-diethoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 170.16
Procent renhed 97%