Få mere at vide
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dion, 98%
Artikelnummer. 10212322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10212322 5 g 5g
10414375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10212322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305080050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5231-87-8 | C8H10O4 | 170,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5231-87-8
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.16
MDL nummer MFCD00001333
InChI nøgle DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC navn 3,4-diethoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diethoxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 95.0°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5080 to 1.5100
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 170.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske