Få mere at vide
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dion, 98%
Artikelnummer. 11426380
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426380 1 g 1g
11436380 5 g 5g
11446380 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19248.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 5231-87-8 | C8H10O4 | 170,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5231-87-8
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.164
MDL nummer MFCD00001333
InChI nøgle DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC navn 3,4-diethoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Tæthed 1.162
Kogepunkt 95°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 1 g
Beilstein 640626
Formel vægt 170.16
Procent renhed 98%