Få mere at vide
3',4'-dichlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473018 5 g 5g
11483018 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18740.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6582-42-9 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6582-42-9
Molekylær formel C9H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 203.06
MDL nummer MFCD00000554
InChI nøgle AJUAASWQUWIMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dichloropropiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl propan-1-one, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-3,4-dichlorophenyl, 1-propanone,1-3,4-dichlorophenyl, enamine_003892, acmc-1b5az, 3,4-dichloro propiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone #
PubChem CID 599598
IUPAC navn 1-(3,4-dichlorphenyl)propan-1-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Dichloropropiophenone
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Kogepunkt 136°C to 140°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 203.07
Procent renhed 98%