Få mere at vide
3,4'-Dichloropropiophenone, 97%
Artikelnummer. 11460903
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460903 10 g 10g
11470903 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13311.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3946-29-0 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3946-29-0
Molekylær formel C9H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 203.06
MDL nummer MFCD00000992
InChI nøgle AYFJBHFMQODYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4'-dichloropropiophenone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl propan-1-one, 1-propanone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl, 2-chloroethyl-4-chlorophenylketone, pubchem13270, acmc-209j5n, beta,4-dichloropropiophenone, 4',beta-dichloropropiophenone, 3-chloro-4'-chloropropiophenone, attercop-chm at130375
PubChem CID 77550
IUPAC navn 3-chlor-1-(4-chlorphenyl)propan-1-on
SMIL ClCCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4'-Dichloropropiophenone
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 135°C to 137°C (0.6 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Beilstein 1866915
Formel vægt 203.07
Procent renhed 97%