Få mere at vide
3,4-Dichlorophenylhydrazin hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11471618
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471618 250 g 250g
11451618 10 g 10g
11461618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13906.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 19763-90-7 | C6H7Cl3N2 | 213,486 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19763-90-7
Molekylær formel C6H7Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 213.486
MDL nummer MFCD00012937
InChI nøgle WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 3,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,4-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7530, acmc-209f1i, ksc491e2j
PubChem CID 3084323
IUPAC navn (3,4-dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼229 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 3703934
Formel vægt 213.5
Procent renhed ≥98%