Få mere at vide
3,4-dichlorphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460203
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460203 25 g 25g
11470203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11382.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3218-49-3 | C8H5Cl2N | 186.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3218-49-3
Molekylær formel C8H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 186.04
MDL nummer MFCD00001909
InChI nøgle QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
PubChem CID 76690
IUPAC navn 2-(3,4-dichlorphenyl)acetonitril
SMIL ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 169°C to 171°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 638749
Formel vægt 186.04
Procent renhed 98%