Få mere at vide
3,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 96%
Artikelnummer. 11925121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925121 5 g 5g
11935121 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152980050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 588-22-7 | C8H6Cl2O3 | 221.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 588-22-7
Molekylær formel C8H6Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 221.03
MDL nummer MFCD00004303
InChI nøgle SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-3,4-dichlorophenoxy acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy, acetic acid,4-dichlorophenoxy, acmc-20anfd, 4-06-00-00954 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dichlorophenoxy
PubChem CID 11495
ChEBI CHEBI:393747
IUPAC navn 2-(3,4-dichlorophenoxy)acetic acid
SMIL OC(=O)COC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138.0°C to 142.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Lineær formel Cl2C6H3OCH2CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 221.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.