Få mere at vide
3,4-Dichlorophenethyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 10159981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10159981 1 g Glasflaske 1g
10622223 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350770010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35364-79-5 | C8H8Cl2O | 191.051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35364-79-5
Molekylær formel C8H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 191.051
MDL nummer MFCD00800673
InChI nøgle GITOMJDYNUMCOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,4-dichlorophenyl ethanol, 3,4-dichlorophenethyl alcohol, 3,4-dichlorophenethylalcohol, 2-3,4-dichlorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3,4-dichloro, 2-3,4-dichlorophenyl-ethanol, 3,4-dichlorobenzeneethanol, benzeneethanol,3,4-dichloro, acmc-1adlk, 2-3,4-dichloro-phenyl-ethanol
PubChem CID 244558
IUPAC navn 2-(3,4-dichlorphenyl)ethanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1CCO)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorophenethyl alcohol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Beilstein 06, IV, 3081
Formel vægt 191.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorophenethylalcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.