Få mere at vide
3,4-dichlornitrobenzen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10736331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736331 1 kg Glass bottle 1kg
10010860 5 g Glasflaske 5g
10666872 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10736331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113530010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 99-54-7
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 192.00
MDL nummer MFCD00007207
InChI nøgle NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
PubChem CID 7443
IUPAC navn 1,2-dichloro-4-nitrobenzene
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichloronitrobenzene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39°C to 45°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cl2C6H3NO2
Mængde 1 kg
Beilstein 05, 246
Formel vægt 192
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Crystalline Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichloronitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.