Få mere at vide
3,4-Dichlorbenzylamin, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorobenzylamine |
| Tæthed | 1.322 |
| Kogepunkt | 80 °C til 82 °C (0,6 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.578 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 508818 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 176.05 |
| Vis mere |