Få mere at vide
3,4-dichlorobenzylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11423258
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423258 100 g 100g
11413258 25 g 25g
11399529 50 g 50g
11309539 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17672.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195,467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-47-6
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.467
MDL nummer MFCD00000906
InChI nøgle YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 1.416
Kogepunkt 99 °C til 101 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 155 °C (311 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5766
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 386644
Formel vægt 195.48
Procent renhed 98%