Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzyl bromide, 98%
Artikelnummer. 11347365
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347365 5 g 5g
11357365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05254.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.921 g/mol
3,4-dichlorbenzylbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dichlorbenzylbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18880-04-1
Molekylær formel C7H5BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 239.921
MDL nummer MFCD00041363
InChI nøgle XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
PubChem CID 639726
IUPAC navn 4-(brommethyl)-1,2-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Tæthed 1.65
Kogepunkt 116°C to 119°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.6065
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 742579
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 239.93
Procent renhed 98%