Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 10150991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10150991 100 g Glasflaske 100g
10308890 25 g Glass bottle 25g
10185353 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10150991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326161000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18880-04-1
Molekylær formel C7H5BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 239.93
MDL nummer MFCD00041363
InChI nøgle XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
PubChem CID 639726
IUPAC navn 4-(brommethyl)-1,2-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorobenzyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.6500g/mL
Kogepunkt 115°C to 120°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6050 to 1.607
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.65
Formel vægt 239.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.