Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460763
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460763 250 g 250g
11440763 10 g 10g
11450763 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13236.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1805-32-9
Molekylær formel C7H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 177.024
MDL nummer MFCD00004633
InChI nøgle FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl alcohol, 3,4-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzylalcohol, rarechem al bd 0536, benzyl alcohol, 3,4-dichloro, labotest-bb lt02003790, benzenemethanol,4-dichloro, benzyl alcohol,4-dichloro, 3,4-dichloro-1-hydroxymethyl-benzene
PubChem CID 15728
IUPAC navn (3,4-dichlorophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1CO)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 36°C to 39°C
Kogepunkt 130°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2082362
Formel vægt 177.03
Procent renhed 98%