Få mere at vide
3,4-dichlorobenzoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10041510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041510 5 g Glasflaske 5g
10448300 25 g Glasflaske 25g
10255150 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10041510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150230050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3024-72-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.45
MDL nummer MFCD00000672
InChI nøgle VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76403
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3COCl
Mængde 5 g
Beilstein 09, 344
Synonym benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Formel vægt 209.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.