Få mere at vide
3,4-dichlorobenzoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11458856
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458856 25 g 25g
11468856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17006.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3024-72-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.45
MDL nummer MFCD00000672
InChI nøgle VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76403
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 30 °C til 34 °C
Kogepunkt 242 °C
Flammepunkt 142 °C (287 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 607485
Synonym benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Formel vægt 209.46
Procent renhed 97%