Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11467407
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467407 50 g 50g
11457407 10 g 10g
11319539 250 g 250g
11329539 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11467407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15098.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-84-7
Molekylær formel C7H3Cl2F3
Molekylvægt (g/mol) 214.996
MDL nummer MFCD00000555
InChI nøgle XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzotrifluoride, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl, 3,4-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4-dichlorotrifluoromethylbenzene, unii-7g60xcu4gg, 3,4-dichlorophenyltrifluoromethane, 7g60xcu4gg, 3,4-dichloro-1-trifluoromethyl benzene, 3,4-dcbte
PubChem CID 9481
IUPAC navn 1,2-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 1.479
Kogepunkt 173°C to 174°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.475
Mængde 50 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1950151
Formel vægt 215
Procent renhed 97%