Få mere at vide
3,4-dichlorbenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022899
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11402588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15873.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-44-5
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.01
MDL nummer MFCD00002492
InChI nøgle VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 205°C to 208°C
Mængde 25 g
Beilstein 2044777
Formel vægt 191.01
Procent renhed 99%