Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzoic acid, 98+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10453083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10453083 25 g Plastic bottle 25g
10168612 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 51-44-5
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.01
MDL nummer MFCD00002492
InChI nøgle VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
IUPAC navn 3,4-dichlorobenzoic acid
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorobenzoic acid
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 205.0°C to 209.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastic bottle
Lineær formel Cl2C6H3CO2H
Mængde 25 g
Formel vægt 191.01
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Powder