Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorobenzenesulfonamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11) |
| Formel vægt | 224.9418 |