Få mere at vide
3,4-dichlorbenzen-1-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520363
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10520363 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10160562 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520363 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00776DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 28036-91-1
Molekylær formel C7H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 205.038
MDL nummer MFCD00017057
InChI nøgle VEDIADQJSGNNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 311996
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzohydrazid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3C(O)NHNH2
Mængde 1 g
Synonym 3,4-dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-dichlorobenzhydrazide, dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlor-benzoyl-hydrazin, 3,4-dichlorobenzoic hydrazide, 1,2-dichlorobenzene-4-carbohydrazide, benzoic acid,3,4-dichloro-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dichloro-, hydrazide
Formel vægt 205.04
Procent renhed 97%