Få mere at vide
3,4-dichlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10638211 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10638211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294560250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6287-38-3 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorobenzaldehyde
Navn note 98%
CAS 6287-38-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40,0 °C til 44,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 247,0 °C til 248,0 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4Cl2O
Lineær formel Cl2C6H3CHO
MDL nummer MFCD00003351
Mængde 25 g
Beilstein 07, 238
Synonym benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether og acetone, let opløselige i methanol og amylether
InChI nøgle ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 175.01
PubChem CID 22710
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.