Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11399859
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399859 5 g 5g
11309869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24706.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 6287-38-3 | C7H4Cl2O | 175,008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6287-38-3
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.008
MDL nummer MFCD00003351
InChI nøgle ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
PubChem CID 22710
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 41 °C til 44 °C
Kogepunkt 247 °C til 248 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 636379
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 175.01
Procent renhed 97%