Få mere at vide
3',4'-Dichloroacetophenone, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4'-Dichloroacetophenone |
| Smeltepunkt | 72°C to 76°C |
| Kogepunkt | 134°C to 135 mmHg) (12 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 742534 |
| Formel vægt | 189.04 |
| Procent renhed | ≥98% |