Få mere at vide
3',4'-Dichloroacetophenone, 98+%
Artikelnummer. 11480074
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480074 25 g 25g
11490074 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13568.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2642-63-9 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2642-63-9
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00000553
InChI nøgle WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
PubChem CID 75841
IUPAC navn 1-(3,4-dichlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Dichloroacetophenone
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 134°C to 135 mmHg) (12 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 742534
Formel vægt 189.04
Procent renhed ≥98%